Learn More
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde, ≥95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10351563
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10351563 250 mg 250mg
10779953 1 g 1g
10225714 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10351563 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC38504CB
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemical Identifiers
CAS 857283-89-7
Molecular Formula C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.23
MDL Number MFCD07772825
InChI Key KELYFFMWYRNGTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzaldehyde
PubChem CID 7164600
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Spécification
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 250 mg
IUPAC Name 3-pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formula Weight 175.23
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.