Learn More
3-Picoline, TRC
Code produit 30421497
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity
30421497 50 g
30414387 1 g
30415289 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30421497 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP43720050G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-99-6
Molecular Formula C6 H7 N
Molecular Weight (g/mol) 93.13
Synonym 3-Picoline (8CI), 3-Methylpyridine, NSC 18251, m-Methylpyridine, m-Picoline, β-Methylpyridine, β-Picoline
IUPAC Name 3-methylpyridine
SMILES Cc1cccnc1
Spécification
Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
Formula Weight 93.0578
Chemical Name or Material 3-Picoline
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.