Learn More
3'-Methylbiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 450520050
Weitere Details : CAS : 186551-47-3 Gewicht : 0.01000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15219666
  • 278.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
11-12-2020
Chemische Identifikatoren
186551-47-3
266.75
3'-methyl-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methyl, 4-3-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 3/'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride
4-(3-Methylphenyl)Benzolsulfonylchlorid
C13H11ClO2S
OHVJVSGIYVAZFD-UHFFFAOYSA-N
10754271
CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
3'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
186551-47-3
C13H11ClO2S
OHVJVSGIYVAZFD-UHFFFAOYSA-N
4-(3-Methylphenyl)Benzolsulfonylchlorid
10754271
97%
5g
96% min. (HPLC)
3'-methyl-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methyl, 4-3-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 3/'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride
CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
266.75
266.75
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation