Learn More
3-Methyl-d3-pyridine, TRC
Artikelnummer. 30413258
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30413258 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30413258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP43720125MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 3-Methyl-d3-pyridine
CAS 10259-17-3
Molecular Formula C6 D3 H4 N
Quantity 25 mg
Synonym Pyridine','3-(methyl-d3)- (9CI), 3-Picoline-α,α,α-d3 (7CI','8CI), 3-Methyl-d3-pyridine, 3-(Methyl-d3)pyridine, 3-Methylpyridine-D3 (methyl-D3)
InChI Formula InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cccnc1
IUPAC Name 3-(trideuteriomethyl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 96.145
Formula Weight 96.0767
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.