Learn More
3-Methyl-2-butanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 3-Methyl-2-butanone |
| CAS | 563-80-4 |
| Molecular Formula | C5 H10 O |
| Quantity | 100 mL |
| Synonym | 2-Butanone, 3-methyl-, 3-Methyl-2-butanone, 2-Acetylpropane, 2-Methylbutan-3-one, Isopropyl methyl ketone, MIPK, Methyl isopropyl ketone, NSC 9379 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)C |
| IUPAC Name | 3-methylbutan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 86.13 |
| Formula Weight | 86.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?