Learn More
3-Iodobenzotrifluoride, 98+%
Product Code. 11453804
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11453804 10 g 10g
11463804 50 g 50g
11473804 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11453804 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11843.09
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 401-81-0 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 401-81-0
Molecular Formula C7H4F3I
Molecular Weight (g/mol) 272.009
MDL Number MFCD00001049
InChI Key IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3-trifluoromethyl benzene, 3-iodobenzotrifluoride, m-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-3-trifluoromethyl, 3-iodobenztrifluoride, m-trifluoromethyl iodobenzene, 3-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-trifluoromethyliodobenzene, 3-trifluoromethyl-iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-iodotoluene
PubChem CID 67868
IUPAC Name 1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C(F)(F)F
Specifica
Melting Point -8°C
Density 1.882
Boiling Point 81°C to 82°C (24 mmHg)
Flash Point 70°C (158°F)
Refractive Index 1.5185
Quantity 10 g
Beilstein 2088596
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 272.01
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 3-Iodobenzotrifluoride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Iodobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Iodobenzotrifluoride
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.