Learn More
3-Formyl-2-methylbenzoic Acid, TRC
Product Code. 30401841
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
30401841 500 mg
30397723 50 mg
30405678 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30401841 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF754640500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1289037-66-6
Molecular Formula C9 H8 O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
SMILES Cc1c(C=O)cccc1C(=O)O
Specifica
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8O3/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight 164.0473
Chemical Name or Material 3-Formyl-2-methylbenzoic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.