Learn More
3-(Difluoromethyl)aniline, 97%
Product Code. 15477117
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15477117
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34188.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 368-99-0 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 368-99-0
Molecular Formula C7H7F2N
Molecular Weight (g/mol) 143.14
MDL Number MFCD18384830
InChI Key IDFPXKDJNDYDKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethyl aniline, 3-difluoromethyl benzenamine, 3-difluoromethyl-phenylamine, 3-difluoromethyl benzenamine hcl
PubChem CID 23445119
IUPAC Name 3-(difluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C(F)F
Specifications
Boiling Point 82°C (4 mmHg)
Quantity 1 g
UN Number UN2810
Formula Weight 143.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-(Difluoromethyl)aniline
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado