Learn More
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11456686
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11456686 5 g 5g
11440318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11456686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23839.06
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in most organic solvents, basic aqueous solutions.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible material is strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 129931-45-9
Molecular Formula C8H3ClF4O2
Molecular Weight (g/mol) 242.554
MDL Number MFCD01631509
InChI Key UINXNXRHKMRASA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, rarechem al be 0499, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4559, acmc-20a41y, 2-fluoro-3-chloro-5-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid,3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 2773751
IUPAC Name 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Melting Point 89°C to 91°C
Quantity 5 g
Solubility Information Soluble in most organic solvents,basic aqueous solutions.
Formula Weight 242.56
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.