Learn More
3-Carboxy-alpha-methylbenzeneacetic Acid(Ketoprofen Impurity), TRC
Codice prodotto. 30362440
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30362440 5 mg -
30348943 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30362440 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1787455MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68432-95-1
Molecular Formula C10 H10 O4
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Synonym 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic acid, Ketoprofen Imp. C (EP), Benzeneacetic acid, 3-carboxy-α-methyl-, 3-Carboxy-α-methylbenzeneacetic acid, 3-(1-Carboxyethyl)benzoic acid, DF 2008Y
IUPAC Name 3-(1-carboxyethyl)benzoic acid
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)O
Specifica
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight 194.0579
Chemical Name or Material 3-[(1RS)-1-Carboxyethyl]benzoic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.