Learn More
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 242.93 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | 3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?