Learn More
3-arylisoquinolinamine derivative, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
5mg
Beschreibung
3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 3-arylisoquinolinamine derivative |
| CAS | 1029008-71-6 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H19N3O |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (170.44 mM) |
| SMILES | NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(C=C3)=C1C=C3N(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 293.36 |
| Formula Weight | 293.36 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.