Specifications
| Melting Point | 9.8°C |
| CAS Min % | 97.5 |
| Color | Brown to Brown-Yellow |
| CAS Max % | 100.0 |
| Density | 0.9700g/mL |
| Quantity | 100 g |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Refractive Index | 1.5560 to 1.558 |
| Show More |
Safety and Handling
- 3,5-Dimethylaniline
- Warning
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H373-May cause damage to organs.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P273-Avoid release to the environment.
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.