Learn More
3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzoic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5NO6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H,(H,11,12) |
| Chemical Name or Material | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzoic Acid |