Learn More
3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid, 96%, Thermo Scientific™
Product Code. 15416957
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15416957 5 g 5g
15406957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15416957 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H34047.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25173-76-6
Molecular Formula C11H14O2
Molecular Weight (g/mol) 178.23
MDL Number MFCD03425686
InChI Key FHEOAGCWJWUKJJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3870218
IUPAC Name 3-(3,4-dimethylphenyl)propanoic acid
SMILES CC1=C(C)C=C(CCC(O)=O)C=C1
Spécification
Melting Point 80°C to 82°C
Quantity 5 g
Synonym 3-3,4-dimethylphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethylphenyl propionic acid, 3,4-dimethylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethyl, 3-3,4-dimethylphenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,3,4-dimethyl, 3-3,4-dimethyl-phenyl-propionic acid
Formula Weight 178.23
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.