Learn More
2-(Phenylthio)ethanethioamide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10523212
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
Product Code. Quantity unitSize
10523212 1 g 1g
10435702 10 g 10g
10158224 25 g 25g
3 options
Product Code. 10523212
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM04192DA
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 59865-82-6
Molecular Formula C8H9NS2
Molecular Weight (g/mol) 183.29
MDL Number MFCD00085154
InChI Key ZRDOSZLCJHRADP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthio ethanethioamide, 2-phenylsulfanyl ethanethioamide, maybridge1_004803, 2-phenylthio thioacetamide, 2-phenylsulfanyl-thioacetamide, ethanethioamide,2-phenylthio, 1-amino-2-phenylthioethane-1-thione
PubChem CID 2778855
SMILES NC(=S)CSC1=CC=CC=C1
Specifica
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber glass bottle
Linear Formula C6H5SCH2CSNH2
Quantity 1 g
IUPAC Name 2-phenylsulfanylethanethioamide
Formula Weight 183.3
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-(Phenylthio)ethanethioamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.