Learn More
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, ≥90%, Thermo Scientific™
Product Code. p-2698737
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10049211
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC18304CB
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 20949-81-9
Molecular Formula C10H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 189.232
MDL Number MFCD02681934
InChI Key OLLKCCGWRITPOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736524
IUPAC Name 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C=O
Specifikationer
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Synonym 2-phenylthiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-4-formylthiazole, 4-formyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 2-phenyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 4-formyl-1,3-thiazol-2-yl benzene, 2-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Formula Weight 189.24
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.