Learn More
2-Nitroanisole, 99%
Product Code. p-7024586
Click to view available options
Quantity:
500 g
2500 g
Unit Size:
2500g
500g
Product Code. 11454087
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19518.36
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 91-23-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-23-6
Molecular Formula C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
MDL Number MFCD00007096
InChI Key CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroanisole, o-nitroanisole, anisole, o-nitro, 1-nitro-2-methoxybenzene, 2-methoxynitrobenzene, o-nitrophenyl methyl ether, benzene, 1-methoxy-2-nitro, 2-methoxy-1-nitrobenzene, benzene, methoxynitro, o-nitro methoxy benzene
PubChem CID 7048
ChEBI CHEBI:48722
IUPAC Name 1-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Melting Point 9°C to 10°C
Density 1.254
Boiling Point 272°C to 273°C
Flash Point 142°C (287°F)
Refractive Index 1.561
Quantity 500 g
UN Number UN2730
Beilstein 1868032
Merck Index 14,6585
Formula Weight 153.14
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 2-Nitroanisole
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.