Learn More
2-n-Heptylfuran, 97%
Product Code. p-7080872
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11493284
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10604.09
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 3777-71-7 | C11H18O | 166.264 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3777-71-7
Molecular Formula C11H18O
Molecular Weight (g/mol) 166.264
MDL Number MFCD00051820
InChI Key BHTUFJXTYNLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-heptylfuran, furan, 2-heptyl, unii-7w55a39qxm, ccris 6901, fema no. 3401, 2-heptyl furan, furan, heptyl
PubChem CID 19603
IUPAC Name 2-heptylfuran
SMILES CCCCCCCC1=CC=CO1
Specifikationer
Density 0.863
Boiling Point 96°C to 98°C (30 mmHg)
Flash Point 75°C (167°F)
Refractive Index 1.4525
Quantity 10 g
Formula Weight 166.27
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-n-Heptylfuran
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.