Learn More
2-Methylpentanedioic acid, MedChemExpress
Code produit 16413459
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16413459 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16413459 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW017524
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress 2-Methylpentanedioic acid is a metabolite of succinic acid, a citric acid cycle intermediate.
2-Methylpentanedioic acid is a metabolite of succinic acid, a citric acid cycle intermediate.
Spécification
Chemical Name or Material 2-Methylpentanedioic acid
CAS 617-62-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C6H10O4
Quantity 1 g
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (684.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)CCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Formula Weight 146.14
Percent Purity 97.0%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.