Learn More
2-Methylbenzyl chloride, 98+%
Product Code. 11405513
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11405513
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13448.22
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. Se returpolicy
CAS: 552-45-4 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-45-4
Molecular Formula C8H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 140.61
MDL Number MFCD00000899
InChI Key VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw
PubChem CID 11093
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1CCl
Tekniske data
Melting Point 2°C
Density 1.081
Boiling Point 197°C to 199°C
Flash Point 73°C (163°F)
Odor Pungent
Refractive Index 1.541
Quantity 100 g
UN Number UN3265
Beilstein 386016
Merck Index 14,10091
Formula Weight 140.61
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 2-Methylbenzyl chloride
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.