Learn More
(±)-2-Methyl-d3-butyric Acid, CDN
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| CAS | 95926-92-4 |
| Molecular Formula | C5 2H3 H7 O2 |
| Quantity | 0.25 g |
| InChI Formula | InChI=1 S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(CC)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 105.15 |
| Formula Weight | 105.087 g/mol |
| Percent Purity | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?