Learn More
2-Fluorobenzoyl chloride, 97%
Product Code. 10265910 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
500 mL
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100mL
25mL
500mL
Product Code. 10265910
Brand: Thermo Scientific Acros 153091000
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 393-52-2 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 393-52-2
Molecular Formula C7H4ClFO
Molecular Weight (g/mol) 158.56
MDL Number MFCD00000656
InChI Key RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
PubChem CID 9808
IUPAC Name 2-fluorobenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Especificaciones
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 4.0°C
Color Colorless
Density 1.3200g/mL
Boiling Point 90.0°C to 92.0°C (15.0 mmHg)
Flash Point 82°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula FC6H4COCl
Refractive Index 1.5355 to 1.5375
Quantity 100 mL
Beilstein 09, I, 136
Specific Gravity 1.32
Solubility Information Solubility in water: decomposes
Formula Weight 158.56
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 2-Fluorobenzoyl chloride
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Indicaciones de peligro
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado