Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluor-3-Formylbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62362.03
Weitere Details : CAS : 1112209-40-1 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427326
  • 330.00 € / 1 Gramm
Auf Lager: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
2-Fluor-3-Formalbenzenboronsäure-Pinacolester wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1112209-40-1
250.076
IFIDGFJKIAHLAQ-UHFFFAOYSA-N
53217345
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)C=O)F
C13H16BFO3
MFCD17015836
2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde
2-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyd
Spezifikation
2-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid pinacol ester
1112209-40-1
MFCD17015836
Slightly soluble in water.
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)C=O)F
250.076
250.07
96%
1g
C13H16BFO3
2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylphenylboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde
IFIDGFJKIAHLAQ-UHFFFAOYSA-N
2-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyd
53217345
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation