Learn More
2-Ethylhexyl Salicylate, TRC
Specifica
Specifica
| CAS | 118-60-5 |
| Molecular Formula | C15 H22 O3 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O |
| IUPAC Name | 2-ethylhexyl 2-hydroxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 250.33 |
| Formula Weight | 250.1569 |
| Chemical Name or Material | Octisalate |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?