Learn More
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11308095
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11308095
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08303.03
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65753-47-1
Molecular Formula C6H3ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 181.542
MDL Number MFCD00042223
InChI Key RXATZPCCMYMPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-3-trifluoro methylpyridine, pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl, 2,3-ctf, 2-chloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 3-trifluoromethyl-2-chloropyridine, zlchem 248, pubchem2399, acmc-1bejp, ksc352q1t
PubChem CID 589833
IUPAC Name 2-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Melting Point 37°C to 40°C
Boiling Point 166°C to 168°C
Quantity 1 g
UN Number UN2923
Beilstein 4179716
Formula Weight 181.55
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis