Learn More
2-Bromphenethylalkohol, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 350550050
Weitere Details : CAS : 1074-16-4 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10028871
  • 91.62 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
1074-16-4
201.06
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
2734089
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
C8H9BrO
MFCD00093566
2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
2-(2-Bromphenyl)-Ethanol
Spezifikation
2-Bromophenethyl alcohol
>110°C
Glasflasche
1.483
Gelb
99%
98.5
98.5% min. (GC)
BrC6H4CH2CH2OH
2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
201.06
201.06
99%
1.4830g/mL
Authentic
1.5755 to 1.5775
97.0°C (0.7 mmHg)
5g
1074-16-4
100.0
C8H9BrO
MFCD00093566
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
2-(2-Bromphenyl)-Ethanol
2734089
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenethylalcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation