Learn More
2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone, 96%
Codice prodotto. p-4089650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10169969
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 428620010
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 2491-37-4 | C8H7BrO2 | 215.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2491-37-4
Molecular Formula C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.04
MDL Number MFCD05664326
InChI Key IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6917206
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
Specifica
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 70°C to 74°C
Assay Percent Range 95% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula (HO)C6H4COCH2Br
Quantity 1 g
Synonym 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3-hydroxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 3-hydroxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 2-bromo-3`-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3'-hydroxy-acetophenone, tos-bb-1139
Formula Weight 215.04
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato