Learn More
2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-1-ethanone, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS Min % | 89.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 90% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 296.19 |
| Percent Purity | 90% |
| Chemical Name or Material | 2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)-1-ethanone |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering