Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-5-brom-3-hydroxypyridin, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61722.MD
Weitere Details : CAS : 39903-01-0 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428288
  • 27.90 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
2-Amin-5-brom-3-hydroxypyridin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
39903-01-0
189.012
YQADLKDQAXAIKW-UHFFFAOYSA-N
11694041
C1=C(C(=NC=C1Br)N)O
C5H5BrN2O
MFCD09744143
2-amino-5-bromo-3-pyridinol, 2-amino-5-bromo-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-hydroxy-5-bromopyridine, 3-pyridinol, 2-amino-5-bromo, 2-amino-5-bromo-pyridin-3-ol, 2-amino-5-bromopyridine-3-ol, acmc-209j8w, 2-amino-5-bromopryidin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy-5-bromo pyridine, 5-bromo-3-hydroxy-2-amino-pyridine
2-Amin-5-Brompyridin-3-ol
Spezifikation
2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine
250mg
C5H5BrN2O
2-amino-5-bromo-3-pyridinol, 2-amino-5-bromo-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-hydroxy-5-bromopyridine, 3-pyridinol, 2-amino-5-bromo, 2-amino-5-bromo-pyridin-3-ol, 2-amino-5-bromopyridine-3-ol, acmc-209j8w, 2-amino-5-bromopryidin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy-5-bromo pyridine, 5-bromo-3-hydroxy-2-amino-pyridine
YQADLKDQAXAIKW-UHFFFAOYSA-N
2-Amin-5-Brompyridin-3-ol
11694041
Fest
Weiß
39903-01-0
MFCD09744143
Slightly soluble in water.
C1=C(C(=NC=C1Br)N)O
189.012
189.01
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation