Learn More
2-Amino-3-hydroxypyridine, 98%
Product Code. 11483414
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11483414
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10665.09
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 16867-03-1 | C5H6N2O | 110.116 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16867-03-1
Molecular Formula C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.116
MDL Number MFCD00006317
InChI Key BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-hydroxypyridine, 2-amino-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-amino, 2-amino-3-pyridol, 3-hydroxy-2-pyridinamine, 2-amino-pyridin-3-ol, 2-amino-3-hydroxy pyridine, unii-p8740pew4b, 3-hydroxy-2-aminopyridine, pubchem2574
PubChem CID 28114
IUPAC Name 2-aminopyridin-3-ol
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)O
Specifica
Melting Point 166°C to 174°C
Odor Odorless
Quantity 10 g
UN Number UN2811
Beilstein 109868
Formula Weight 110.12
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2-Amino-3-hydroxypyridine
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato