Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-2'-Chlor-5-Nitrobenzophenon, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H66440.06
Weitere Details : CAS : 2011-66-7 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422759
  • 28.20 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
20-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2011-66-7
276.676
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
74830
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])N)Cl
C13H9ClN2O3
MFCD00792453
2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-2'-chloro-5-nitro benzophenone, 2-2-chlorobenzoyl-4-nitroaniline, methanone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl, 2-amino-5-nitrophenyl-2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-phenyl-2-chloro-phenyl-methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chloro benzophenone, pubchem3255
(2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorphenyl)methanon
Spezifikation
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Gelb
5g
C13H9ClN2O3
2814216
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
(2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorphenyl)methanon
74830
Pulver
Air sensitive
119°C to 123°C
2011-66-7
MFCD00792453
2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-2'-chloro-5-nitro benzophenone, 2-2-chlorobenzoyl-4-nitroaniline, methanone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl, 2-amino-5-nitrophenyl-2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-phenyl-2-chloro-phenyl-methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chloro benzophenone, pubchem3255
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])N)Cl
276.676
276.68
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation