Learn More
2,6-Difluorophenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 157.91 |
| Percent Purity | ≥96.5% |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto