missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™

Código de producto. 11342529
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11342529 5 g 5g
11352529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11342529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26638.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 290835-85-7
Molecular Formula C8H5Cl2FO
Molecular Weight (g/mol) 207.03
MDL Number MFCD02093760
InChI Key VJBFZHHRVCPAPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone, 1-2,6-dichloro-3-fluorophenyl ethanone, 2,6-dichloro-3-fluoroacetophenone, 1-2,6-dichloro-3-fluorophenyl ethan-1-one, 2,6-dichloro-3-fluro acetophenone, 2,6-dichloro-5-fluoro acetophenone, 2',6'-dichloro-3'-fluroacetophenone, ethanone, 1-2,6-dichloro-3-fluorophenyl, 1-acetyl-2,6-dichloro-3-fluorobenzene, pubchem8532
PubChem CID 2733982
IUPAC Name 1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(Cl)C=CC(F)=C1Cl

Especificaciones

Density 1.403
Boiling Point 255°C
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.529
Quantity 5 g
Formula Weight 207.03
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.