Learn More
2,5-Difluorobenzyl bromide, 98%
Product Code. p-7025327
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11495616
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20752.09
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 85117-99-3 | C7H5BrF2 | 207.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85117-99-3
Molecular Formula C7H5BrF2
Molecular Weight (g/mol) 207.02
MDL Number MFCD00009897
InChI Key ONWGSWNHQZYCFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,5-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-difluoro, timtec-bb sbb006680, 2-bromomethyl-1,4-difluoro-benzene, pubchem10213, 2,2-difluorobenzylbromide, acmc-209q4i
PubChem CID 522830
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1,4-difluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(F)C(CBr)=C1
Specifikationer
Density 1.609
Refractive Index 1.526
Quantity 10 g
UN Number UN3265
Beilstein 7089248
Formula Weight 207.02
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,5-Difluorobenzyl bromide
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.