Learn More
2-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)acetic acid, 95%, Thermo Scientific™
Code produit 10324392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Packaging unitSize
10324392 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10643413 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10324392 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MWP00226CB
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 51527-19-6
Molecular Formula C11H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 240.70
MDL Number MFCD00052300
InChI Key QNJIHQOPIPJYLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, tianafac, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, unii-p0t3zrk3xv, p0t3zrk3xv, 2-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, tianafacum, tianafaco, tianafac inn
PubChem CID 68686
IUPAC Name 2-(5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)acetic acid
SMILES CC1=C(CC(O)=O)SC2=CC=C(Cl)C=C12
Spécification
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 240.71
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)acetic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.