Learn More
2,4-Dinitrophenylacetic acid, 98%
Code produit 11459607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11459607 25 g 25g
11469607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11459607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22102.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 643-43-6 | C8H6N2O6 | 226.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 643-43-6
Molecular Formula C8H6N2O6
Molecular Weight (g/mol) 226.144
MDL Number MFCD00007227
InChI Key KCNISYPADDTFDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrophenylacetic acid, 2-2,4-dinitrophenyl acetic acid, 2,4-dinitrophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dinitro, acmc-209nlg, 2,4-dimtrophenylacetic acid, ncistruc1_000234, ncistruc2_000110, 2,4-dinitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4-dinitro
PubChem CID 221513
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Spécification
Melting Point 177°C to 182°C
Quantity 25 g
Beilstein 1990798
Formula Weight 226.15
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,4-Dinitrophenylacetic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.