Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Difluorbenzolboronsäure-1,3-Propandiolester, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61525.06
Weitere Details : CAS : 1073372-07-2 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426576
  • 249.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1073372-07-2
197.976
AHKNGRYTXDKKDQ-UHFFFAOYSA-N
46739109
B1(OCCCO1)C2=C(C=C(C=C2)F)F
C9H9BF2O2
MFCD11504975
2-2,4-difluorophenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2,4-difluorophenylboronic acid, propanediol cyclic ester, 2,4-difluorophenylboronic acid propanediol cyclic ester, 2,4-difluorophenylboronic acid,propanediol cyclic ester, 2,4-difluorobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
2-(2,4-difluorphenyl)-1,3,2-dioxaborinan
Spezifikation
2,4-Difluorobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
1073372-07-2
MFCD11504975
AHKNGRYTXDKKDQ-UHFFFAOYSA-N
2-(2,4-difluorphenyl)-1,3,2-dioxaborinan
46739109
Fest
5g
C9H9BF2O2
2-2,4-difluorophenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2,4-difluorophenylboronic acid, propanediol cyclic ester, 2,4-difluorophenylboronic acid propanediol cyclic ester, 2,4-difluorophenylboronic acid,propanediol cyclic ester, 2,4-difluorobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
B1(OCCCO1)C2=C(C=C(C=C2)F)F
197.976
197.98
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation