Learn More
2,4-Dibromo-6-Fluoro-Benzonitrile, TRC
Product Code. 30387856
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30387856 100 mg -
30377252 10 mg 10mg
30385856 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30387856 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD472390100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1393585-66-4
Molecular Formula C7H2NFBr2
Molecular Weight (g/mol) 278.9
IUPAC Name 2,4-dibromo-6-fluorobenzonitrile
SMILES Fc1cc(Br)cc(Br)c1C#N
Specifications
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H2Br2FN/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H
Formula Weight 276.8538
Chemical Name or Material 2,4-Dibromo-6-Fluoro-Benzonitrile
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.