Learn More
Alfa Aesar™ 2-(4-Bromphenyl)-benzimidazol, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64811.MD
Weitere Details : CAS : 2622-74-4 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422189
  • 28.50 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2622-74-4
273.133
YRWMGOSKROWAIT-UHFFFAOYSA-N
286182
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC=C(C=C3)Br
C13H9BrN2
MFCD00224360
2-4-bromophenyl benzimidazole, 2-4-bromophenyl-1h-benzo d imidazole, 2-4-bromophenyl-1h-benzimidazole, 2-4-bromophenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-bromophenyl benzoimidazole, 2-4-bromo-phenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-bromophenyl, 2-4-bromophenyl-1h-1,3-benzodiazole, acmc-209gpy, boron-mol bm885
2-(4-Bromphenyl)-1H-Benzimidazol
Specifications
2-(4-Bromophenyl)benzimidazole
2622-74-4
MFCD00224360
2-4-bromophenyl benzimidazole, 2-4-bromophenyl-1h-benzo d imidazole, 2-4-bromophenyl-1h-benzimidazole, 2-4-bromophenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-bromophenyl benzoimidazole, 2-4-bromo-phenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-bromophenyl, 2-4-bromophenyl-1h-1,3-benzodiazole, acmc-209gpy, boron-mol bm885
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC=C(C=C3)Br
273.133
273.13
95%
250mg
C13H9BrN2
162670
YRWMGOSKROWAIT-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Bromphenyl)-1H-Benzimidazol
286182
Fest
Videos
SDS Documents