Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 160530010
Weitere Details : CAS : 830-79-5 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10029590
  • 18.89 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
830-79-5
196.2
CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
70019
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
C10H12O4
MFCD00003313
benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd
Spezifikation
2, 4, 6-Trimethoxybenzaldehyde
Glasflasche
118.0°C to 120.0°C
98%
97.5
98%
(CH3O)3C6H2CHO
08,39
CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd
70019
Kristallpulver
Authentic
Beige
1g
830-79-5
100.0
C10H12O4
MFCD00003313
benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
196.2
196.2
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation