Learn More
2,4,6-Trichloropyrimidine, TRC
Product Code. 30449123
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30449123 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30449123 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT774180100G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2,4,6-Trichloropyrimidine
CAS 3764-01-0
Molecular Formula C4HCl3N2
Quantity 100 g
Synonym 2,4,6-Trichloro-pyrimidine, NSC 6494
InChI Formula InChI=1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
SMILES Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
IUPAC Name 2,4,6-trichloropyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 183.42
Formula Weight 181.9205
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.