Learn More
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 99%
Product Code. p-3737715 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
100g
1g
25g
5g
Product Code. 10686134
Brand: Thermo Scientific Acros 168070010
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3682-35-7
Molecular Formula C18H12N6
Molecular Weight (g/mol) 312.34
MDL Number MFCD00006045
InChI Key KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 77258
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Spécification
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 248.0°C to 252.0°C
Color Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Merck Index 15,9926
IUPAC Name 2,4,6-tripyridin-2-yl-1,3,5-triazine
Formula Weight 312.32
Percent Purity 99%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 2, 4, 6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis