Learn More
2,3,4-Tri-O-trimethylsilyllincomycin, TRC
Code produit 30453365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30453365 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30453365 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT796860500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 2,3,4-Tri-O-trimethylsilyllincomycin
CAS 25420-97-7
Molecular Formula C27H58N2O6SSi3
Quantity 500 mg
Synonym Methyl 6,8-Dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-2,3,4-tris-O-(trimethylsilyl)-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranoside
InChI Formula InChI=1S/C27H58N2O6SSi3/c1-14-15-19-16-20(29(3)17-19)26(31)28-21(18(2)30)22-23(33-37(5,6)7)24(34-38(8,9)10)25(27(32-22)36-4)35-39(11,12)13/h18-25,27,30H,14-17H2,1-13H3,(H,28,31)/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,27-/m1/s1
SMILES CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H]2O[Si](C)(C)C
IUPAC Name (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-methylsulfanyl-3,4,5-tris(trimethylsilyloxy)oxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 623.08
Formula Weight 622.3323
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.