Learn More
2-(2-Fluorophenoxy)ethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11434850
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11434850
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50835.MD
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120351-90-8
Molecular Formula C8H10FNO
Molecular Weight (g/mol) 155.172
MDL Number MFCD00235182
InChI Key LXOQYJMQPRGSTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluorophenoxy ethanamine, 2-2-fluorophenoxy ethylamine, 2-2-fluorophenoxy-1-ethanamine, 2-2-fluoro-phenoxy-ethylamine, ethanamine, 2-2-fluorophenoxy, 1-2-aminoethoxy-2-fluorobenzene, 2-2-fluorophenoxy ethyl amine hydrochloride, pubchem19159, acmc-1ci3e, 2-2-fluorophenoxy ;ethanamine
PubChem CID 2106899
IUPAC Name 2-(2-fluorophenoxy)ethanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)F
Tekniske data
Quantity 250 mg
UN Number UN2735
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 155.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(2-Fluorophenoxy)ethylamine
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.