Learn More
2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 2-2-bromomethyl phenyl thiophene, 2-thien-2-yl benzyl bromide, thiophene,2-2-bromomethyl phenyl, 1-bromomethyl-2-thien-2-yl benzene, thiophene, 2-2-bromomethyl phenyl |
| Formula Weight | 253.16 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto