Learn More
2,2,2-Trichloro-acetic Acid, TRC
Code produit 17990515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
17990515 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17990515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77383510G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 76-03-9
Molecular Formula C2 H Cl3 O2
Quantity 10 g
Synonym Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name 2,2,2-trichloroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 163.39
Formula Weight 161.9042
Chemical Name or Material Trichloroacetic acid (TCA)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.