Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Bag
Tous les produits Keystone Cleanroom Products ProduitsDescripción
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance (COC) |
| Closure Type | String Closure |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Steam Sterilization |
| For Use With (Equipment) | Pharmaceutical Equipment and Components |
| Material | Tyvek |
| Sterility | Non-sterile |
| Temperature Range (English) | Up to 250°F |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?