Learn More
12-Aminododecylphosphonic acid hydrochloride, 95%
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 130°C to 132°C |
| Linear Formula | H2N(CH2)12P(O)(OH)2·HCl |
| Quantity | 250 mg |
| Sensitivity | Hygroscopic |
| Formula Weight | 301.79 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | 12-Aminododecylphosphonic acid hydrochloride |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.