missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRT062607 Hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16436458
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16436458

Brand: Medchem Express HY15323

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PRT062607 Hydrochloride (P505-15 Hydrochloride) is a highly specific and potent inhibitor of purified Syk (IC50 1-2 nM).

PRT062607 Hydrochloride (P505-15 Hydrochloride) is a highly specific and potent inhibitor of purified Syk (IC50 1-2 nM).

Especificaciones

Chemical Name or Material PRT062607 Hydrochloride
CAS 1370261-97-4
Color Earth Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H24ClN9O
Quantity 10 mg
Synonym P505-15 Hydrochloride
Solubility Information H2O : ≥ 50 mg/mL (116.30 mM) ∣DMSO : ≥ 33 mg/mL (76.76 mM)
SMILES NC(C1=CN=C(N[C@H]2[C@@H](N)CCCC2)N=C1NC3=CC=CC(N4N=CC=N4)=C3)=O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 429.91
Formula Weight 429.91
Percent Purity 97.29%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado